Learn More
Invitrogen™ MycoFluor™ Mycoplasma Detection Kit
Identificar visualmente la infección por micoplasma en cultivos celulares
Marca: Invitrogen™ M7006
Descripción
El kit de detección de micoplasma MycoFluor™ proporciona un ensayo microscópico de fluorescencia ultrasensible, rápido y simple para la identificación visual de la infección por micoplasma en cultivos celulares de laboratorio. Para detectar micoplasma, el reactivo fluorescente MycoFluor se añade directamente al medio de cultivo, con o sin células, y la muestra teñida se examina bajo un microscopio de fluorescencia.
Bioproducción, análisis celular, cultivo celular, rastreo y seguimiento celular, clínica, pruebas de control de calidad de contaminantes e impurezas, diagnóstico de enfermedades infecciosas, cultivo de células de mamíferos, seguimiento microbiano, diagnóstico molecular, detección de micoplasmas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Líquido | |
Microscopio de fluorescencia | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Detección de micoplasma | |
100 pruebas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3050011 | Certificado de análisis | 31/10/2024 | M7006 |
2906434 | Certificado de análisis | 10/06/2024 | M7006 |
2856029 | Certificado de análisis | 01/03/2024 | M7006 |
2775949 | Certificado de análisis | 23/10/2023 | M7006 |
2604087 | Certificado de análisis | 05/05/2023 | M7006 |