Learn More
Morfolina, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10209940
Morfolina, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10209940
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10209940
Marca: Thermo Scientific Acros 415165000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-91-8
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00005972
Clave InChI YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydroMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
Nombre IUPAC morfolina
SMILES C1COCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5°C
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 126.0°C to 130.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4530 to 1.455
Cantidad 500 g
Beilstein 27, 5
Fieser 01,705; 11,352; 13,14
Índice Merck 15, 6362
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,benzene,,ether,castor oil,ethylene glycol,2-hexanone,,linseed oil,turpentine,pine oil
Viscosidad 2.23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Presión de vapor 11mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Reactivo ACS
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462438 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2024 Catalog Number415165000,415160025,415160050
Número de loteA0459752 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2024 Catalog Number415165000,415160025,415160050
Número de loteA0429233 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2023 Catalog Number415165000,415160025,415160050
Número de loteA0456869 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2023 Catalog Number415165000,415160025,415160050
Número de loteA0376600 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number415165000,415160025,415160050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Morpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Morfolina, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >