Learn More
Morfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Morpholine is a common additive for pH adjustment in both fossil fuel and nuclear power plant steam systems. It is widely used in organic synthesis as a building block in the preparation of the antibiotic linezolid, the anticancer agent gefitinib and the analgesic dextromoramide. It is also used as a solvent in chemical reactions and in the preparation of enamines. Further, it serves as a chemical emulsifier in the process of waxing fruit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La morfolina es un aditivo común que se utiliza para ajustar el pH tanto en sistemas de combustible fósil como en sistemas de vapor de centrales nucleares. Se usa a menudo en síntesis orgánica como un compuesto básico en la preparación del antibiótico linezolid, del agente anticancerígeno gefitinib y del analgésico dextromoramida. También se utiliza como disolvente en reacciones químicas y en la preparación de enaminas. Además, sirve como emulsionante químico en el proceso de encerado de la fruta.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Morpholine |
Punto de fusión | °C to 5°C |
Densidad | 1.007 g/mL |
Punto de ebullición | 129°C |
Temperatura de inflamación | 35°C (95°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Índice de refracción | 1.454 |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2054 |
Beilstein | 102549 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463195 | Certificado de análisis | 12/11/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
A0460121 | Certificado de análisis | 08/10/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
U06E014 | Certificado de análisis | 19/07/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
Q18F056 | Certificado de análisis | 19/07/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
A0456426 | Certificado de análisis | 31/01/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
Seguridad y manipulación
- Morpholine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Morpholine