Learn More
Morfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11444153
Morfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444153
2500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11444153
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10355.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
Morpholine is a common additive for pH adjustment in both fossil fuel and nuclear power plant steam systems. It is widely used in organic synthesis as a building block in the preparation of the antibiotic linezolid, the anticancer agent gefitinib and the analgesic dextromoramide. It is also used as a solvent in chemical reactions and in the preparation of enamines. Further, it serves as a chemical emulsifier in the process of waxing fruit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La morfolina es un aditivo común que se utiliza para ajustar el pH tanto en sistemas de combustible fósil como en sistemas de vapor de centrales nucleares. Se usa a menudo en síntesis orgánica como un compuesto básico en la preparación del antibiótico linezolid, del agente anticancerígeno gefitinib y del analgésico dextromoramida. También se utiliza como disolvente en reacciones químicas y en la preparación de enaminas. Además, sirve como emulsionante químico en el proceso de encerado de la fruta.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-91-8
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00005972
Clave InChI YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydroMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
Nombre IUPAC morfolina
SMILES C1COCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine
Punto de fusión -5°C
Densidad 1.007
Punto de ebullición 129°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.454
Cantidad 2500 g
Número UN UN2054
Beilstein 102549
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6277
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463195 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Número de loteA0460121 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/10/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Número de loteU06E014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Número de loteQ18F056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Número de loteA0456426 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Morpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Morpholine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Morfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >