Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA
Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marca: R&D Systems™ DY401
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-1 beta/IL-1F2.
Especificaciones
ELISA Development Kit | |
Mouse | |
15.60 to 1000 pg/mL | |
ELISA | |
catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
1 Kit | |
Biotin | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
16176 | |
15 Plates |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
R&D Systems™ Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA > 15 96-well plates
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido