Learn More
MP Biomedicals™ 1/4 in. Ceramic Spheres
Use to break hard/brittle samples. Specialty applications for the 1/4 in. Ceramic Spheres include RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.
87.70€ - 1160.00€
Especificaciones
Tipo de esfera | Zirconium oxide coated ceramic |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
Tipo de muestra | Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores |
Para utilizar con (aplicación) | Para romper muestras duras/frágiles |
Tipo de producto | Bulk Matrix |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15582384
|
MP Biomedicals™
116540034 |
Paquete de 50 |
87.70€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11432400
|
MP Biomedicals™
116540422 |
1000 Paq. |
1160.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10548285
|
MP Biomedicals™
116540424 |
Paquete de 100 |
184.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11412400
|
MP Biomedicals™
116540412 |
500 Paq. |
652.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Zirconium Oxide-coated ceramic grinding spheres
- Chemically inert
- Component of Lysing Matrix A and M tubes
Especificaciones
Zirconium oxide coated ceramic | |
Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores | |
Bulk Matrix | |
Satélite de banda de óxido de circonio para trituración de 1/4 pulg. |
Temperatura ambiente | |
Para romper muestras duras/frágiles | |
Unlimited |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MP Biomedicals™ 1/4 in. Ceramic Spheres