Learn More
MP Biomedicals™ Sales medias mínimas M9 (formulación Maniatis), en polvo
Used for preparing a defined synthetic medium for the growth of E. coli host
Marca: MP Biomedicals™ 113037032
206.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Base que se suele utilizar para preparar un medio sintético definido para el crecimiento de la mayoría de las células huésped de «E. coli»
- El polvo se reconstituye en agua purificada estéril (o agua con un añadido de agar purificado fundido)
- Cuando la solución se enfría, se agregan nutrientes adicionales, como glucosa u otra fuente de carbono, ácidos casamino, vitaminas o antibióticos
- Agregue nutrientes adicionales antes de verter las placas o antes de inocular los medios con bacterias
Especificaciones
Certificado para biología molecular | |
De 15° a 30 °C | |
Polvo | |
Medios | |
33,9 g de Na2HPO4; 15 g de KH2PO4; 2,5 g de NaCl; 5 g de NH4Cl | |
6,8 | |
Ambiente | |
Bacteriano |
56,4 g/l de una solución 5X | |
Se disuelve una muestra de 56,4 g de sales mínimas M9 en una solución acuosa a 1 litro, el pH se ajusta a 7,4 (si es necesario) y la solución se esteriliza en autoclave para hacer un concentrado 5X estéril | |
Medio mínimo M9 | |
Estéril | |
Preparación de un medio sintético definido para el crecimiento del huésped E. coli | |
1000 g | |
Solución acuosa soluble | |
E. coli |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- M9 Minimal Medium Salts
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ammonium chloride
Título del producto
MP Biomedicals™ Sales medias mínimas M9 (formulación Maniatis), en polvo > 1000 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido