Learn More
Molecular Probes™ MTT (bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio)
MTT (bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio)
Marca: Molecular Probes™ M6494
190.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24276" para aplicar la oferta.
Descripción
El MTT se utiliza para evaluar la viabilidad celular como función del potencial redox. Las células respiratorias activas convierten el MTT soluble en agua en formazán morado insoluble. A continuación, el formazán se solubiliza y su concentración se determina mediante densidad óptica.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
Absorbancia | |
Basado en reactivos colorimétricos | |
1 g |
MTT (bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio) | |
MTT | |
Pierce | |
Temperatura ambiente |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3086970 | Certificado de análisis | 30/10/2024 | M6494 |
3050020 | Certificado de análisis | 11/10/2024 | M6494 |
2984251 | Certificado de análisis | 17/09/2024 | M6494 |
2984216 | Certificado de análisis | 06/08/2024 | M6494 |
2936400 | Certificado de análisis | 15/07/2024 | M6494 |