Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de N-alfa-benzoyl-L-arginina p-nitroanilida
Descripción
N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride is used as a chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de N-alfa-Benzoil-L-arginina p-nitroanilida se utiliza como sustrato cromogénico para la tripsina y otras enzimas proteolíticas.
Solubilidad
Soluble en DMSO a 50 mg/ml.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride |
Punto de fusión | 223°C |
Color | Blanco a amarillo |
Beilstein | 4081878 |
Información de solubilidad | Soluble in DMSO at 50mg/ml |
Cantidad | 500 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.9 |
Forma física | Polvo |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
X21K032 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | J64915.MC,J64915.ME,J64915.MD |
X21K038 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | J64915.MC,J64915.ME,J64915.MD |
X01K022 | Certificado de análisis | 09/10/2024 | J64915.MC,J64915.ME,J64915.MD |
U12K031 | Certificado de análisis | 28/08/2024 | J64915.MC,J64915.ME,J64915.MD |
P02K010 | Certificado de análisis | 28/06/2024 | J64915.MC,J64915.ME,J64915.MD |