Learn More
n-Butilo éter etílico, +98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Butyl ethyl ether |
Punto de fusión | -124°C |
Densidad | 0.75 |
Punto de ebullición | 91°C to 92°C |
Temperatura de inflamación | −6°C (21°F) |
Índice de refracción | 1.382 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN1179 |
Beilstein | 1731323 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.