Learn More
n-Deciltrimetoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11333866
n-Deciltrimetoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333866
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11333866
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16966.14
Solicitar formato a granel o personalizado
n-Decyltrimethoxysilane is used as a coupling agent and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-deciltrimetoxisilano se utiliza como agente de acoplamiento y como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5575-48-4
Fórmula molecular C13H30O3Si
Peso molecular (g/mol) 262.47
Número MDL MFCD00069135
Clave InChI KQAHMVLQCSALSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-decyltrimethoxysilane, decyltrimethoxysilan, trimethoxydecylsilane, decyl trimethoxy silane, silane,decyltrimethoxy, decyl-trimethoxysilaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2758023
Nombre IUPAC decil(trimetoxi)silano
SMILES CCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 102°C to 106°C (3.5mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Decyltrimethoxysilane
Punto de fusión -37°C
Cantidad 25 g
Beilstein 8625082
Temperatura de inflamación 117°C (242°F)
Información de solubilidad Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.47
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.422
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.9
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2024 Catalog NumberL16966.22,L16966.14
Número de lote10241978 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/07/2022 Catalog NumberL16966.22,L16966.14
Número de lote10230076 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL16966.22,L16966.14
Número de lote10201905 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL16966.22,L16966.14
Número de loteK17U037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL16966.22,L16966.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
n-Deciltrimetoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >