Learn More
N,N-Dimetilformamida, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10411871
N,N-Dimetilformamida, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10411871
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10411871
Marca: Thermo Scientific Acros 279600025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para HPLC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61.0°C
Absorbancia (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 350nm, 0.015 max. at 340nm, 0.02 max. at 320nm, 0.05 max. at 300nm, 0.15 max. at 280nm, 0.5 max. at 270nm
% mín. CAS 99.4
Acidez 0.001 meq/g max.
% máx. CAS 100.0
Alcalinidad 0.001 meq/g max.
Información de descomposición >350°C
Densidad 0.9450g/mL
Punto de ebullición 153.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 58°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4290 to 1.4320
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.945
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Número UN 2265
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Agua 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Índice Merck 15, 3267
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2404045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number279600025,279600010
Número de lote2420924 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number279600025,279600010
Número de lote2402191 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number279600025,279600010
Número de lote2401363 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number279600025,279600010
Número de lote2414286 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number279600025,279600010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
N,N-Dimetilformamida, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >