Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™ con tapón
Descripción
Utilice una mano para manejar fácilmente los frascos cuentagotas de LDPE transparentes Thermo Scientific™ Nalgene™. Los frascos cuentan con tapones de boquilla atados que encajan de forma segura en su lugar y no se rompen cuando se aprietan los frascos. Estos frascos de polietileno de baja densidad son químicamente compatibles con la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Visualice los niveles de líquido con facilidad a través de la pared translúcida.
- El frasco dispensa gota a gota para ofrecer una administración fiable.
- El tapón de polipropileno para boquilla unido al frasco permanece en su sitio, aunque se apriete el frasco; no se derrama líquido de forma accidental.
- Se maneja con una mano de forma cómoda y deja libre la otra mano.
Para el tapón de repuesto que encaja en tamaños de 15, 30 y 60 ml, solicite el n.º de cat. 712411-1030
Para el tapón de repuesto que encaja en tamaños de 125 y 250 ml, solicite el n.º de cat. 712411-1125
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 15 ml (0.5 oz) |
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
Color | Translúcido |
Material | LDPE |
N.º por caja | 72 |
N.° por paquete | 12 |
Certificaciones/conformidad | USP Clase VI; FDA - 21 CFR |
Closure Included | Sí |
Graduated | No |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7266091010 | Certificado de conformidad | 19/07/2017 | 2411-0015 |
7150095010-COC | Certificado de conformidad | 12/04/2017 | 2411-0015 |
7176710010-COC | Certificado de conformidad | 12/04/2017 | 2411-0015 |
7166622010-COC | Certificado de conformidad | 12/04/2017 | 2411-0015 |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.