Learn More
Thermo Scientific™ Tubos métricos de PVC sin ftalato Nalgene™
Establezca un ajuste hermético con conexiones métricas. Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricado con resinas de la máxima calidad y sin plastificantes de ortoftalatos. Cumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex
Marca: Thermo Scientific™ 8703-0508
107.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tubos métricos de PVC de plástico transparente sin ftalato Thermo Scientific™ Nalgene™ están fabricados con materiales de resina de la más alta calidad y funcionan como los tubos clásicos Nalgene 180, pero no contienen plastificadores de ortoftalato DEHP. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, VI de la USP, REACH, sin látex, RoHS y la propuesta 65 de California. Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de productos químicos de laboratorio y no desprende olor ni sabor, por lo que este tubo es ideal para una amplia gama de aplicaciones no mediales, generales de laboratorio, de investigación y farmacéuticas.
- Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
- Libre de plastificadores de ortoftalatos
- Se ofrecen en tamaños métricos reales para adaptarse a los instrumentos de su laboratorio y equipo
- Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrece estabilidad dimensional.
- Equivale a los tubos Tygon™ E-3603
- Marcado con D. I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 30,48 cm (12 in) regulares para facilitar la identificación y la medición
- Dureza de durómetro Shore A, 60
- No da olor ni sabor
- Puede escribir con el marcador de laboratorio Nalgene
- Se desliza fácilmente sobre accesorios de vidrio y plástico; se agarran de forma segura
- Esterilizable en autoclave/transparente
Tamaño 8703-0406 no impreso.
Compliance
CFR21 de la FDA para envases de alimentos, USP VI, citotoxicidad, REACH, sin látex, RoHS y Propuesta de California 65
Especificaciones
Cumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex | |
Esterilizable en autoclave | |
5,0 mm | |
0,31 in, 8,0 mm | |
25 m | |
1,5 mm | |
1,5 mm | |
0,06 in | |
Transparente | |
Radio de curvatura de 4xDE | |
Muy bajo | |
de 71 °C |
Tubo de PVC si ftalato métrico | |
0,20 in | |
PVC | |
82 pies | |
0,06 in | |
1 pieza de tubo de 25 m de longitud | |
No estéril | |
Autoclave, gas, química | |
60 (Shore A) | |
234 kPa a 23 °C, 117 kPa a 51 °C | |
160 °F | |
Tubos flexibles |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.