Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha Nalgene™ fabricados con Teflon™ FEP con tapón Código de producto.: 10558491
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha Nalgene™ fabricados con Teflon™ FEP con tapón
Código de producto. 10558491
125 ml, 24 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Código de producto. 10558491
Marca: Thermo Scientific™ 16000004
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa.
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa con los frascos de FEP Teflon de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™.
  • Esterilizables en autoclave y transparentes
  • Resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Resiste temperaturas de -105° a +150 °C (de -157° a +302 °F)
  • A prueba de fugas† Se incluyen tapones de rosca de ETFE
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 17 mm
Para utilizar con (aplicación) Storage, Transportation ​
Material Fluroetileno-propileno (FEP) Teflon™
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 unidad
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 260°C
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 115 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Altura (imperial) 4,52 in
Material del cierre ETFE
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 46 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1420667 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/01/2025 Catalog Number1600-0004
Número de lote1303007 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number1600-0004
Número de lote1418304 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/11/2024 Catalog Number1600-0004
Número de lote1412763 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/10/2024 Catalog Number1600-0004
Número de lote1408962 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha31/07/2024 Catalog Number1600-0004
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha Nalgene™ fabricados con Teflon™ FEP con tapón >