Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE ámbar opaco de boca estrecha Nalgene™ con tapones: bandejas envueltas al vacío Código de producto.: 10562035
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE ámbar opaco de boca estrecha Nalgene™ con tapones: bandejas envueltas al vacío
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10562035
30 mL, 20-415 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
Tamaño del tapón:
20-415 mm
Código de producto. 10562035
Marca: Thermo Scientific™ 3220850001
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disfrute de un fácil manejo con los frascos de HDPE de color ámbar opaco Nalgene, convenientemente envasados en bandejas envueltas al vacío listas para usarse en las líneas de llenado para diversos reactivos.
Disfrute de la facilidad de uso de los frascos de HDPE de color ámbar opaco Thermo Scientific™ Nalgene, envasados de forma práctica en bandejas envueltas al vacío y listas para su uso con líneas de llenado para diversos reactivos.Los frascos incluyen tapones de polipropileno.
  • El recipiente ámbar opaco proporciona protección para los reactivos fotosensibles
  • Los frascos se embalan en bandejas rígidas, lo que permite una manipulación sencilla
  • Polietileno de alta densidad (PEAD) ámbar opaco con tapón de polipropileno ámbar opaco
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío con tapones embalados en bolsas de polietileno independientes en el mismo envase de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1050
N.° por paquete 70
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-415 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1424963 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/03/2025 Catalog Number322085-0001
Número de lote1290384 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number322085-0001
Número de lote1373974 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/01/2023 Catalog Number322085-0001
Número de lote1365180 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/07/2022 Catalog Number322085-0001
Número de lote1278806 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/03/2020 Catalog Number322085-0001
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE ámbar opaco de boca estrecha Nalgene™ con tapones: bandejas envueltas al vacío >