Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico de HDPE natural Nalgene™ con tapón: Embalaje a granel Código de producto.: 10444363
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico de HDPE natural Nalgene™ con tapón: Embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10444363
8 mL, 20-415 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
8 mL
15 ml
Acabado del cuello:
13-415 mm
20-415 mm
20-415 mm
Código de producto. 10444363
Marca: Thermo Scientific™ 3120029025
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Toma de muestras, almacenamiento y envío de pequeños volúmenes de reactivos valiosos en estas botellas a prueba de fugas con tapones de polipropileno.Se pueden usar en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.
Toma de muestras, almacenamiento y envío de pequeños volúmenes de reactivos valiosos. Los frascos para diagnóstico con tapón Thermo Scientific™ Nalgene se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen. El polietileno natural translúcido de alta densidad proporciona un diseño duradero con paredes uniformes que son resistentes a los vertidos o punciones.
Características:
  • No estériles
  • Tapones de polipropileno sin revestimiento natural
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.Envases de 2000 por caja.
.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,25 oz, 8 ml
Capacidad (métrico) 8 mL
Capacidad (imperial) 0,25 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 20-415 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Altura (imperial) 1,77 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Diámetro (métrico) 25 mm
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1425462 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/04/2025 Catalog Number312002-9025
Número de lote1425461 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha31/03/2025 Catalog Number312002-9025
Número de lote1425428 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/03/2025 Catalog Number312002-9025
Número de lote1424642 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/03/2025 Catalog Number312002-9025
Número de lote1424641 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/03/2025 Catalog Number312002-9025
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico de HDPE natural Nalgene™ con tapón: Embalaje a granel >