Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico sin tapón Nalgene™; HDPE de color natural, embalaje a granel
Descripción
Los frascos para diagnóstico de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.
Los frascos para diagnóstico se pueden utilizar para el almacenamiento de muestras y el transporte de pequeños volúmenes de valiosos reactivos. Estos frascos se embalan sin tapones de forma que puedan combinarse con tapones de distintos colores (n.º cat. 362150).
- No estériles
- Polietileno de alta densidad translúcido y natural
- Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan a granel sin tapones. Envases de 2000 por caja. Pida los tapones de colores por separado (n.º Nro. 362150).
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 0,25 oz, 8 ml |
Capacidad (métrico) | 8 mL |
Capacidad (imperial) | 0,25 oz |
Color | Translúcido |
Descripción | 8 ml, acabado de cuello de 20-415, embalaje a granel |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 13 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 2000 |
N.° por paquete | 2000 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Documentos
Scientific Resources
Application Notes
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1388053 | Certificado de conformidad | 12/12/2024 | 362002-9025 |
1384929 | Certificado de conformidad | 30/04/2023 | 362002-9025 |
1373283 | Certificado de conformidad | 04/11/2022 | 362002-9025 |
1370359 | Certificado de conformidad | 20/09/2022 | 362002-9025 |
1362456 | Certificado de conformidad | 07/07/2022 | 362002-9025 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.