Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de policarbonato Nalgene™ Oak Ridge para centrífuga de alta velocidad con tapón de sellado
Visualice fácilmente el contenido con estos tubos de centrífuga de policarbonato, resistentes y transparentes, disponibles con tapones de sellado para su uso en centrífugas de hasta 50.000 x g.
Marca: Thermo Scientific™ 3138-0050
247.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Alertas:
La repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la duración de los tubos de policarbonato. Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Descripción
Visualice fácilmente el contenido con los tubos de centrífuga de policarbonato de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge resistentes y transparentes, disponibles con tapones de sellado para su uso en centrífugas de hasta 50.000 x g.
Características:- Resisten temperaturas de -135° a +135 °C
- Fondo redondo para rotores de alta velocidad
- Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g
- Se suministran con tapón de sellado de PP y junta de silicona para garantizar una protección adicional contra fugas al centrifugar a >10.000 G o al centrifugar sustancias peligrosas.
- Esterilizable en autoclave; Transparente
Información para pedidos:
También existen tapones de sellado para tubos de 30 ml y 50 ml que se venden por separado.
Especificaciones
Polipropileno | |
Policarbonato | |
10 | |
Sí | |
114,8 mm | |
Tapón de rosca | |
28,8 mm | |
Tubo para centrífuga |
50 ml | |
50 | |
No estéril | |
Redondo | |
Redondo | |
No | |
No | |
50,000 x G |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1405285 | Certificado de conformidad | 04/07/2024 | 3138-0050 |
1399217 | Certificado de conformidad | 25/01/2024 | 3138-0050 |
1398386 | Certificado de conformidad | 20/12/2023 | 3138-0050 |
1386590 | Certificado de conformidad | 17/06/2023 | 3138-0050 |
1378897 | Certificado de conformidad | 01/02/2023 | 3138-0050 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora