Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
GREENER_CHOICE
Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de estos tubos de centrífuga de policarbonato de fondo redondo.
Marca:  Thermo Scientific™ 3117-0500
38.26 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10557571
  • 52.80€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Se deben llenar hasta el 80 % de la capacidad total y utilizar con tapones de ajuste por fricción (serie DS3111) para una centrifugación de alta velocidad
Descripción
Descripción
Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de los tubos de centrífuga con fondo redondo de policarbonato (PC) y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñados para ajustarse a rotores de alta velocidad.
Características:
  • Resisten temperaturas de -135 a +135 °C
  • Para su uso a 50.000 x g en todas las centrífugas refrigeradas y no refrigeradas (se utilizan con los tapones de ajuste por fricción de la serie DS3111 para un rendimiento apropiado).
  • La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para mayor resistencia.
  • Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
  • El reborde (n.º de referencia 3117-1000 y 3117-9500) permite una recuperación más sencilla de las cavidades del rotor.
  • Mayor duración que los tubos de policarbonato.
  • Esterilizables en autoclave/transparentes
Información para pedidos:
Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
100
No estéril
Redondo
Redondo
28,8 mm
Tubo para centrífuga
Policarbonato
10
103.1 mm
No
No
50.000 x g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™ > Policarbonato; Capacidad: 50 ml
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.