Learn More
SuperScript™, Platinum™ SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit w/ROX
Los kits One-Step qRT-PCR con ROX combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica.
Marca: SuperScript™, Platinum™ 11745500
Includes: SuperScript™ III/Platinum™ Taq Mix, mezcla de reacción 2X con ROX y 1 ml de sulfato de magnesio (50mm). Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Descripción
Los kits One-Step qRT-PCR con ROX combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de alto rendimiento de un solo paso. Los kits One-Step qRT-PCR con ROX incluyen transcriptasa inversa SuperScript™ III, que produce mayores rendimientos de ADNc de longitud completa para una representación más amplia de los genes, ADN polimerasa Platinum™ Taq, que se activa más rápido y más completamente que otras enzimas de inicio en caliente para ofrecer una amplificación más sensible, y colorante de referencia ROX premezclado a una concentración óptima para instrumentos ABI.
Dos configuraciones de kit permiten elegir los métodos de detección:- El kit SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR proporciona un sistema qRT-PCR altamente eficiente y rentable con detección SYBR Green I.
- El kit SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR proporciona detección sensible y específica para su uso con cebadores fluorogénicos LUX™ o sondas con doble etiqueta (p. ej TaqMan™)
Información de órdenes
Hielo seco
Especificaciones
• 500 μl de mezcla SuperScript™ III/Platinum™ Taq • 12,5 ml de mezcla de reacción 2X con ROX • 2 × 1 ml de sulfato de magnesio (50 mM) Almacenar los componentes en la oscuridad a -20 °C. |
|
RT-qPCR de 1 paso | |
Estándar | |
Platinum™, SuperScript™ | |
500 reacciones | |
500 reacciones | |
500 reacciones |
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa Taq Platinum | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT | |
Kit de un solo paso de qRT-PCR | |
Hielo seco | |
Expresión génica, Detección de patógenos, Detección de virus | |
ARN |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2475881 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11745500 |
2475872 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11745500 |
2489801 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11745500 |
2600336 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11745500 |
2754158 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11745500 |