Learn More
Brady™ i5100 IP 1 in. Core R4300 Series Halogen Free Printer Ribbon
IP-enabled i5100 IP 1 in. Core R4300 Series Halogen Free Printer Ribbon features Smart Cell RFID tag allowing ribbons to communicate with the Brady IP industrial label printer.
Marca: Brady™ 066027
198.87 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fuerte resistencia medioambiental contra las manchas y los productos químicos
- Calidad de impresión nítida y fiable para maximizar la legibilidad del código de barras
- Formulación de parafina/resina
- Compatible con impresoras IP300 e IP600
- D.I. de núcleo: 25,4 mm, lado de tinta fuera
- Incluye un husillo
- Color: Negro
Compliance
Compatibilidad con RoHS: Pass 2002/95/CE
Especificaciones
Not Autoclavable | |
IP-R4300 | |
Negro | |
Parafina, Resina | |
Cinta de impresora de transferencia térmica | |
Impresoras IP300 e IP600 | |
1 unidad | |
299,92 m | |
83 mm | |
2,54 cm |
RoHS 2002/95/CE | |
Cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 4300 en color negro: impresora Brady IP compatible | |
Compatible con IP™ | |
Lado de tinta fuera | |
No estéril | |
Huso mitótico | |
984 ft | |
3,27 in | |
1 in |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers