Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes certificados transparentes de PETG Nalgene™
Descripción
Proteja contra fugas, roturas y contaminación radiactiva en aplicaciones de salas limpias con los recipientes certificados transparentes de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Adecuados para aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas que requieran procesamiento y almacenamiento de productos intermedios a granel y reactivos críticos, como preparaciones terapéuticas de vacunas y proteínas. Una alternativa segura para su laboratorio sin sacrificar la precisión.
- Muestran propiedades de barrera de gas excepcionales y aseguran la estabilidad de pH para soluciones tamponadas.
- Las resinas están libres de componentes de origen animal.
- El cierre estéril y antimanipulación asegura la integridad del producto antes de su uso.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Diámetro (imperial) | 1,5 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 0,55 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Media/Buffer Preparation , Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
Material | PETG |
N.º por caja | 72/Cs. |
N.° por paquete | 6/Pk. |
Esterilidad | Estéril |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420399 | Certificado de procesamiento | 05/02/2025 | 382019-0030 |
1359220 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 382019-0030 |
1371630 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 382019-0030 |
1420399 | Certificado de conformidad | 24/01/2025 | 382019-0030 |
1297566 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 382019-0030 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.