Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de PETG cuadrado para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™ Código de producto.: 16400611
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frasco de PETG cuadrado para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™
Código de producto. 16400611
125 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Código de producto. 16400611
Marca: Thermo Scientific™ CEN20190125
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Media Bottles are certified sterile, non-pyrogenic, and ideal for storage and sampling of active pharmaceutical ingredients and bulk intermediates.
Products are ideal for storage and sampling of active pharmaceutical ingredients and bulk intermediates. They are also well suited for the preparation and containment of buffers, cultures or prolonged storage of pH-sensitive liquids such as culture media. Certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination. Sterile, ready-to-use products with a Sterility Assurance Level of 10-6 inside the container/closure, including two heat-sealed sterile barriers to protect product prior to use.
  • Elimina los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave
  • Fabricados con copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) resistente a roturas y duradero
  • Banda termorretráctil alrededor del tapón y cuello para el precinto de garantía en tapón que deja en evidencia manipulaciones indebidas
  • Se suministran frascos a prueba de fugas y tapones de polietileno de alta densidad (PEAD)
  • Resultan idóneos para el almacenamiento y el muestreo de principios activos y grandes cantidades de productos intermedios.
  • Además, son aptos para la preparación y contención de tampones y para cultivos de almacenamiento prolongado de líquidos sensibles al pH, como los medios de cultivo.
  • Avalados por una amplia documentación de validación
  • Envasados en bandejas retractiladas al vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,13 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,10 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo, preparación, contención, almacenamiento prolongado, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Material PETG
N.º por caja 50/Cs.
N.° por paquete 5/Pk.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) > 40 °C
Niveles bajos de partículas <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certificaciones/conformidad Conforme con USP clase VI, con certificación de esterilización por radiación (SAL 10-6)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Boca Estrecha
Altura (métrico) 110 mm
Tipo de producto Media Bottle
Altura (imperial) 4,33 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 54 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1300812 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog NumberCE-N2019-0125
Número de lote1300812 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog NumberCE-N2019-0125
Número de lote1368990 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog NumberCE-N2019-0125
Número de lote1388395 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog NumberCE-N2019-0125
Número de lote1389486 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog NumberCE-N2019-0125
Título del producto
Thermo Scientific™ Frasco de PETG cuadrado para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™ >