Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE de boca ancha Nalgene™ con tapón Código de producto.: 10379630
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE de boca ancha Nalgene™ con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10379630
175 ml, 38 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Código de producto. 10379630
Marca: Thermo Scientific™ 21140006
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene fácilmente estos frascos de HDPE cuadrados de boca ancha que ofrecen una excelente resistencia química, lo que los convierte en adecuados para una amplia variedad de usos.
Llene fácilmente frascos cuadrados de HDPE de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. El HDPE ofrece una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes, y hace que estos frascos sean idóneos para una amplia variedad de usos. Apropiados para almacenar en congelador hasta - 100 ºC (- 148 ºF).
  • Recipientes de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para la protección de muestras valiosas.
  • Su forma rectangular permite almacenarlos en el congelador a una temperatura de hasta -100° C (-148° F)
  • Sus tapones de rosca de polipropileno sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Información de reciclaje: Los frascos reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones habituales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben desecharse y reemplazarse con el tiempo. Los frascos de HDPE Nalgene y su embalaje son fáciles de reciclar. Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en los que se envasan los productos de frascos Nalgene. Y, al final de la vida útil del producto, lave y recicle los frascos de HDPE Nalgene.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 175 ml (6 oz)
Capacidad (métrico) 175 ml
Capacidad (imperial) 6 oz
Color Natural, translúcido
Descripción Frascos cuadrados de boca ancha
Diámetro (imperial) 2 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cuadrada
ACT Label Sí
Altura (métrico) 106 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado de boca ancha
Anchura (imperial) 5,15 cm (2,03 pulg)
Altura (imperial) 4.2 pulg
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 51 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1419789 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/12/2024 Catalog Number2114-0006
Número de lote1308277 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2114-0006
Número de lote1374875 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2114-0006
Número de lote1318079 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2114-0006
Número de lote1411284 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/10/2024 Catalog Number2114-0006
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE de boca ancha Nalgene™ con tapón >