Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de LDPE Nalgene™ Unitary™ Código de producto.: 10464301
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de LDPE Nalgene™ Unitary™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10464301
250 ml, 24 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
24 mm
38 mm
43 mm
Código de producto. 10464301
Marca: Thermo Scientific™ 24020250
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense contenido sin vuelcos ni agitación con los frascos de lavado de LDPE, diseñados con una boca ancha para un llenado más fácil y rápido.
Dispense contenido sin vuelcos ni agitación con los frascos de lavado de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™, diseñados con una boca ancha para un llenado más fácil y rápido. El tubo y el frasco están moldeados en una sola pieza para un servicio uniforme a prueba de fugas† y un flujo preciso sin pulverización. La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
Características:
  • El tubo y el frasco están moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.†
  • La punta ofrece un flujo ultrafino, recto y uniforme sin pulverización, pero también se puede recortar para aumentar el flujo.
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml (8 oz)
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Translúcido
Descripción Tubo/frasco de LDPE
Material LDPE
N.º por caja 36
N.° por paquete 4
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 137,7 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Altura (imperial) 13,76 cm (5,42 pulg)
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 62,5 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1420025 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/03/2025 Catalog Number2402-0250
Número de lote1404004 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2402-0250
Número de lote1331588 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2402-0250
Número de lote1415967 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/10/2024 Catalog Number2402-0250
Número de lote1397439 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/11/2023 Catalog Number2402-0250
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de LDPE Nalgene™ Unitary™ >