Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de LDPE Nalgene™ Unitary™
Descripción
Dispense contenido sin vuelcos ni agitación con los frascos de lavado de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™, diseñados con una boca ancha para un llenado más fácil y rápido. El tubo y el frasco están moldeados en una sola pieza para un servicio uniforme a prueba de fugas† y un flujo preciso sin pulverización. La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
- El tubo y el frasco están moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.†
- La punta ofrece un flujo ultrafino, recto y uniforme sin pulverización, pero también se puede recortar para aumentar el flujo.
- A prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 125 ml (4 oz) |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Translúcido |
Descripción | Tubo/frasco de LDPE |
Material | LDPE |
N.º por caja | 48 |
N.° por paquete | 6 |
Closure Included | Sí |
Graduated | No |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1285108 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2402-0125 |
1303715 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2402-0125 |
1413084 | Certificado de conformidad | 29/08/2024 | 2402-0125 |
1392909 | Certificado de conformidad | 26/12/2023 | 2402-0125 |
1398961 | Certificado de conformidad | 20/12/2023 | 2402-0125 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.