Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas chapadas en níquel con mordazas revestidas de vinilo
Proteja instrumentos de vidrio delicados en el laboratorio con las pinzas chapadas en níquel Usbeck Laborgeraete™. El mecanismo de apertura de dos caras permite que las mordazas se extiendan uniformemente para conseguir estabilización y equilibrio. .
17.05€ - 21.45€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Pinzas |
Material | Mango niquelado |
Jaw Type | Vinilo |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10533762
|
Usbeck Laborgeraete™
2554 |
20 a 40 mm |
18.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10208821
|
Usbeck Laborgeraete™
2544 |
12 a 25 mm |
17.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10700703
|
Usbeck Laborgeraete™
2564 |
38 a 60 mm |
19.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10288861
|
Usbeck Laborgeraete™
2574 |
Entre 30 y 80 mm |
21.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Cinc fundido
- Revestimiento en polvo
- Mordazas recubiertas de vinilo niqueladas
Especificaciones
1 unidad | |
Pinzas | |
Mango niquelado | |
Vinilo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas chapadas en níquel con mordazas revestidas de vinilo