Learn More
β-Nicotinamide mononucleotide, MedChemExpress
MedChemExpress β-nicotinamide mononucleotide (β-NM) is a product of the nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) reaction and a key NAD+ intermediate. The pharmacological activities of β-nicotinamide mononucleotide include its role in cellular biochemical functions, cardioprotection, diabetes, Alzheimer's disease, and complications associated with obesity.
79.65€ - 302.40€
Especificaciones
CAS | 1094-61-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H15N2O8P |
Peso molecular (g/mol) | 334.22 |
Porcentaje de pureza | 98.0% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16478778
|
Medchem Express
HY-F0004 |
10 mg |
79.65€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16474697
|
Medchem Express
HY-F0004 |
50 mg |
191.70€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16468926
|
Medchem Express
HY-F0004 |
100 mg |
302.40€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
β-nicotinamide mononucleotide (β-NM) is a product of the nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) reaction and a key NAD+ intermediate. The pharmacological activities of β-nicotinamide mononucleotide include its role in cellular biochemical functions, cardioprotection, diabetes, Alzheimer's disease, and complications associated with obesity.Especificaciones
1094-61-7 | |
C11H15N2O8P | |
334.22 | |
98.0% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Recommended Storage : 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.