Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Maxima BLLS Código de producto.: 10160965
Añadir a la cesta
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Maxima BLLS
BIOPHARMA
Product Code. 10160965
8,5
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
This item is not returnable. View return policy
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10160965
Marca: Ansell BLLS85
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Guante de sala limpia de látex estéril que proporciona una cobertura y protección adicionales al brazo superior.Recomendado para entornos de salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Color natural
  • Específico de la mano, con forma anatómica
  • Superficie texturizada para un mayor agarre
  • Puño con reborde que mejora la estabilidad del brazo
  • Nivel garantizado de esterilización 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
AQL 1,5
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Específico
Material Látex
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BLLS-85.
Serie BLL BioClean™ Maxima
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61 cm
Show More Show Less
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote22-0844 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha14/11/2024 Catalog NumberBLLS85
    Número de loteL42209020 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha06/04/2023 Catalog NumberBLLS85
    Número de lote22-0844 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/11/2024 Catalog NumberBLLS85
    Número de loteL42209020 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/04/2023 Catalog NumberBLLS85
    Número de loteL42211017 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha24/02/2023 Catalog NumberBLLS85
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Maxima BLLS >
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.