Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado de nitrocelulosa, 10X
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62541.AP
Descripción
Ideal for removal of secondary antibody after detection of highly abundant targets. Nitrocellulose Stripping Buffer may perform well with nitrocellulose membranes or antibody-dye conjugates. It is also employed for nucleic acid and protein related blotting works.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tampón de lavado | |
Líquido | |
500 mL | |
10X |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
X20K558 | Certificado de análisis | 25/10/2024 | J62541.AP,J62541.AK |
U01K545 | Certificado de análisis | 05/08/2024 | J62541.AP,J62541.AK |
P17K529 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J62541.AP,J62541.AK |
M16K539 | Certificado de análisis | 22/02/2024 | J62541.AP,J62541.AK |
M16K540 | Certificado de análisis | 22/02/2024 | J62541.AP,J62541.AK |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
17Minutes
57Seconds
5