Learn More
Invitrogen™ ELISA Buffer Kit
concentrado
Marca: Invitrogen™ CNB0011
277.40 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Includes: Tampón de revestimiento A (100 ml): 1 frasco, tampón de revestimiento B (100 ml): 1 frasco, tampón de ensayo (5x) (200 ml): 1 frasco, tampón de lavado (25x) (100 ml): 3 frascos, cromógeno estabilizado (25 ml): 4 frascos, solución de parada (100 ml): 1 frasco.
Descripción
El kit de tampón para pares de anticuerpos se utiliza con pares de anticuerpos Invitrogen. El kit proporciona materiales suficientes para diez placas ELISA.
Desarrolle su propio inmunoensayo, análisis celular, inmunoensayos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
10 plates | |
ELISA | |
Hielo húmedo |
Concentración | |
Tampón de recubrimiento A (100 ml): 1 frasco de tampón de recubrimiento B (100 ml): 1 frasco de tampón de ensayo de (5x) (200 ml): 1 frasco de tampón de lavado (25x) (100 ml): 3 frascos de cromógeno estabilizado (25 ml): 4 frascos de solución de parada (100 ml): 1 frasco. Almacenar entre 2 °C y 8 °C. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
441946-000 | Certificado de análisis | 10/04/2025 | |
446721-000 | Certificado de análisis | 08/04/2025 | |
439337-000 | Certificado de análisis | 03/04/2025 | |
433294-000 | Certificado de análisis | 04/12/2024 | CNB0011 |
430756-000 | Certificado de análisis | 12/11/2024 | CNB0011 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
Days
49Hours
21Minutes
46Seconds
18New Offer Ahorre hasta un 92%