Learn More
Invitrogen™ Tampón de procesamiento NativePAGE™ (20X)
Se utiliza para fabricar los tampones de desplazamiento de cátodos y ánodos NativePAGE
Marca:  Invitrogen™ BN2001
220.10 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10423092
  • 320.00€ / 1 litro
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Para usar con una minicelda XCell SureLock™ cuando se utilizan los geles NativePAGE.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente
20 X
Tampón de desplazamiento PAGE
NativePAGE™
Temperatura ambiente
Tampones de desplazamiento
Gel Native
Geles NativePAGE™
1 L
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2775206 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberBN2001
Número de lote3068262 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberBN2001
Número de lote2473188 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberBN2001
Número de lote2497596 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberBN2001
Número de lote2521862 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberBN2001
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
Invitrogen™ Tampón de procesamiento NativePAGE™ (20X) > 1L