Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Descripción
Placas transparentes de poliestireno de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc con superficies con y sin tratamiento para cultivo celular, las cuales se han optimizado para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 384 pocillos permiten la reducción del volumen de reactivos y de muestras, lo que resulta rentable y permite cribar más muestras. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
- Volúmenes de trabajo flexibles: 10-100 μl
Especificaciones
Especificaciones
Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Formato | Estándar |
Tapa | Con tapa |
Área de cultivo | 0,084 cm2/pocillo |
Descripción | Sin tratar, con tapa, estéril, 10/30 |
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Envase | Paquete de 10, 30 cajas |
Línea de productos | Nunc™ |
Color | Transparente |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
184770 | Certificado de irradiación | 20/01/2025 | 242757 |
184770 | Certificado de conformidad | 04/01/2025 | 242757 |
1326977 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 242757 |
1417524 | Certificado de procesamiento | 06/12/2024 | 242757 |
1406155 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 242757 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30