Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 1
Minimice la evaporación de la placa y los riesgos asociados con el efecto de borde gracias a la placa de diseño exclusivo Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0, en lugar de la placa de 96 pocillos estándar.
Marca: Thermo Scientific™ 267576
98.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Minimice la evaporación de la placa y los riesgos asociados con el efecto de borde gracias a la placa de diseño exclusivo con borde Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0, en lugar de la placa de 96 pocillos estándar. Si se llena con medios o agua estéril, el foso circundante actúa como tampón de evaporación durante la incubación ampliada, de modo que se obtienen células viales y uniformes en toda la placa de 96 pocillos, lo que a su vez mejora la productividad en los ensayos celulares. Gracias al uso de los 96 pocillos, los investigadores pueden planificar los experimentos de forma más eficaz, de modo que se pueden reducir los costes y residuos de productos.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,35 cm2/pocillo | |
1/paq., 50/caja | |
Transparente | |
Brida baja | |
400 μl | |
Estéril | |
Plano | |
50 |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
Poliestireno | |
96 | |
Sin tratar | |
Menos residuos, menos recursos utilizados | |
1 |
Videos
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate