Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de fondo plano Nunc™ Edge™ de 96 pocillos, sin tratamiento Código de producto.: 15573115
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Microplaca de fondo plano Nunc™ Edge™ de 96 pocillos, sin tratamiento
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15573115
50 Microplates
Click to view available options
N.º por caja:
160 Microplates
50 Microplates
Código de producto. 15573115
Marca: Thermo Scientific™ 267427
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La placa Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 proporciona una solución eficaz para evitar la evaporación y, a su vez, los riesgos asociados al efecto de borde.
Minimice la evaporación de la placa y los riesgos asociados con el efecto de borde gracias a la placa de diseño exclusivo con borde Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0, en lugar de la placa de 96 pocillos estándar. Si se llena con medios o agua estéril, el foso circundante actúa como tampón de evaporación durante la incubación ampliada, de modo que se obtienen células viales y uniformes en toda la placa de 96 pocillos, lo que a su vez mejora la productividad en los ensayos celulares. Gracias al uso de los 96 pocillos, los investigadores pueden planificar los experimentos de forma más eficaz, de modo que se pueden reducir los costes y residuos de productos.
Características
  • La placa con borde 2.0 proporciona una solución eficaz y económica para evitar la evaporación y, a su vez, los riesgos asociados con el efecto de borde.
  • El foso incorporado circundante se divide en 4 depósitos seccionales, cada uno puede llenarse con entre 1,7 y 2,0 ml de agua estéril, tampón o medios.
  • Reponga el líquido en los depósitos cada 3 días en la incubadora humidificada para garantizar la eficacia de la barrera de evaporación.
  • El tratamiento de superficie de cultivo celular Nunclon™ Delta de los pocillos favorece la fijación y el crecimiento celular.
  • La superficie no tratada está disponible para el cultivo celular en suspensión o ensayos generales basados en soluciones
  • Utilice la placa Edge 2.0 junto con el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX. El foso relleno de la placa funciona como control pasivo de humedad, lo que permite la incubación simultánea y la detección de señales durante aplicaciones a largo plazo con células vivas dentro del lector de placas.
Garantía: 90 días
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Materiales renovables
    • Materiales renovables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,35 cm2/pocillo
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 1/paq., 50/caja
Línea de productos Nunc™
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Estilo de falda Brida baja
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
Características ecológicas Menos residuos, menos recursos utilizados
N.º por caja 50 Microplates
N.° por paquete 1
Mostrar más Mostrar menos
  • Thermo Scientific Nunc - Edge 2.0 plate
    Minimise plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate in place of your standard 96 well plate.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:36
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:36
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
  • Thermo Scientific Nunc - Edge 2.0 plate
    Minimise plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate in place of your standard 96 well plate.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:36
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:36
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote185575 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha31/03/2025 Catalog Number267427
Número de lote185575 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/03/2025 Catalog Number267427
Número de lote179019 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/12/2024 Catalog Number267427
Número de lote174611 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/12/2024 Catalog Number267427
Número de lote183123 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/12/2024 Catalog Number267427
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Descubra cómo puede maximizar sus ahorros e impulsar su investigación al siguiente nivel con nuestros productos de gama alta de Gibco y Thermo Scientific.
    Promo Code: 24071
    Expires2025-06-30
    Days
    90
    Hours
    18
    Minutes
    53
    Seconds
    3
Título del producto
Thermo Scientific™ Microplaca de fondo plano Nunc™ Edge™ de 96 pocillos, sin tratamiento >