Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 10
Color:transparente; Esterilidad:no estéril; Tapa:sin tapa
Marca: Thermo Scientific™ 267566
315.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Minimice la evaporación de la placa y los riesgos asociados con el efecto de borde gracias a la placa de diseño exclusivo Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0, en lugar de la placa de 96 pocillos estándar. Si se llena con medios o agua estéril, el foso circundante actúa como tampón de evaporación durante la incubación ampliada, de modo que se obtienen células viales y uniformes en toda la placa de 96 pocillos, lo que a su vez mejora la productividad en los ensayos celulares. Gracias al uso de los 96 pocillos, los investigadores pueden planificar los experimentos de forma más eficaz, de modo que se pueden reducir los costes y residuos de productos.
Características- La placa con borde 2.0 proporciona una solución eficaz y económica para evitar la evaporación y, a su vez, los riesgos asociados con el efecto de borde.
- El foso incorporado circundante se divide en 4 depósitos seccionales, cada uno puede llenarse con entre 1,7 y 2,0 ml de agua estéril, tampón o medios.
- Reponga el líquido en los depósitos cada 3 días en la incubadora humidificada para garantizar la eficacia de la barrera de evaporación.
- El tratamiento de superficie de cultivo celular Nunclon™ Delta de los pocillos favorece la fijación y el crecimiento celular.
- La superficie no tratada está disponible para el cultivo celular en suspensión o ensayos generales basados en soluciones
- Utilice la placa Edge 2.0 junto con el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX. El foso relleno de la placa funciona como control pasivo de humedad, lo que permite la incubación simultánea y la detección de señales durante aplicaciones a largo plazo con células vivas dentro del lector de placas.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,35 cm2/pocillo | |
Paquete de 10, 160 cajas | |
Transparente | |
Brida baja | |
400 μl | |
No estéril | |
Plano | |
160 |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
Poliestireno | |
96 | |
Sin tratar | |
Menos residuos, menos recursos utilizados | |
10 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate