Learn More
Oakton™ Sondas ATC
Sondas de compensación automática de temperatura de repuesto o complementarias para medidores Oakton
Marca: Oakton™ 35613-05
53.58 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La sonda de acero inoxidable 15-500003 proporciona ATC para:
- Modelos de sobremesa de pH 510 Basic, pH 510, Ion 510
- Serie Acorn Portable de pH 5, pH 6
- Modelos portátiles de pH 11, pH 110
- Modelos avanzados de sobremesa de pH 1100 y pH 2100
- Modelos portátiles de pH 10, pH 20, pH 100
- Modelos de sobremesa de pH 500, pH 1000, pH 2500
Información de órdenes
Ambas sondas incluyen un cable de 96 cm (3 ft)
Especificaciones
Oakton básico de pH 510, pH 510 e ion 910 | |
0°C a 100°C | |
Desde 0 hasta 14 | |
0,9 m |
Acero inoxidable | |
Sonda ATC | |
De 32° a 212 °F |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Oakton™ Sondas ATC > Se utilizan con Oakton pH 510 Basic, pH 510, Ion 910; Acorn pH 5, pH 6; pH 11; pH 110; pH 1100, pH 2100
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido