Learn More
Cole Parmer Electrodo de ión selectivo Oakton, fluoruro
El electrodo de ión selectivo Oakton, el fluoruro, es rápido y preciso y no requiere una referencia externa; son más fáciles de usar que los electrodos de media celda de referencia y detección independientes.
Marca:  Cole Parmer 27502-19
432.25 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13204493
  • 455.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El electrodo de ión selectivo Oakton, el fluoruro, es rápido y preciso y no requiere una referencia externa; son más fáciles de usar que los electrodos de media celda de referencia y detección independientes.
  • Los electrodos son electrodos de iones selectivos combinados de doble unión y son prácticos para su uso en lugares donde no caben dos electrodos.
  • El cuerpo de vidrio proporciona mediciones de alta calidad para aplicaciones de laboratorio.
  • El sellado de vidrio mejorado mejora el rendimiento y la fiabilidad.
  • Las uniones internas selladas y las uniones exteriores recargables admiten soluciones de llenado de referencia especiales, ideales para mediciones de baja concentración.
  • Los electrodos de estado sólido tienen doce tiras de pulido.
  • Utilice esto con un medidor que tenga una resolución de 0,1 mV para obtener los resultados más exactos.
Especificaciones
Especificaciones
BNC
Vidrio
ISE
Unión doble
Frasco de 30 ml de solución de referencia de fluoruro, pipeta de llenado de referencia, cable de 1 m, conector BNC y manual de instrucciones
Documentos
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole Parmer Electrodo de ión selectivo Oakton, fluoruro > Fluoruro