Learn More
Kolmi™ Máscaras de equilibrio de masas Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D
Las máscaras Op Air Pro Oxygen FFP2 son fáciles de aplicar con una alta transpirabilidad debido a la alta calidad de la materia prima. Fabricado con el enfoque de equilibrio de masas a partir de materiales reciclados.
Marca: Kolmi™ M52214S-WH-MB
19.67 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Descripción
- Filtración de media máscara, clase de eficiencia FFP2 NR D desarrollada para proteger contra aerosoles y partículas sólidas y líquidas
- Con certificación de tipo IIR, protege el medio ambiente contra las gotas emitidas por el usuario, así como de posibles salpicaduras de líquidos corporales
- Cinta para la cabeza tejida soldada ultrasónicamente para una comodidad óptima
- Se adapta perfectamente a la cara para limitar las fugas internas gracias a su forma y a los materiales blandos
- Hipoalergénica y probada dermatológicamente
- Envasadas en bolsas de polietileno individuales
- Fabricadas en Francia
Especificaciones
EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Clase I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 | |
Pequeño | |
Diadema |
Blanco | |
Sobre |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora