Learn More
Fisherbrand™ Agitador de balanceo abierto
Ideal para tareas de cultivo celular y con un diseño que permite su uso en una amplia variedad de condiciones ambientales
Marca: Fisherbrand™ 88861026
797.47 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24360" para aplicar la oferta.
Includes: Alfombrilla de caucho con pocillos; tiras para fijación de 6 tubos
Descripción
- Diseño de perfil bajo: Ocupa menos espacio y se adapta fácilmente a la mayoría de incubadores y campanas extractoras. La base de plástico ofrece una mayor durabilidad.
- Control por microprocesador: El control por microprocesador permite el ajuste electrónico del ángulo de inclinación, por lo que el usuario puede ajustar fácilmente el ángulo entre 1 y 15° mientras la unidad está en funcionamiento. Gracias al preciso control de la velocidad se obtiene un movimiento de balanceo suave y de baja velocidad, con un mínimo de hasta 1 rpm.
- Memoria: La pantalla mostrará la última configuración del usuario, incluso tras apagar la unidad.
- Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
- Pantalla LED: Controles táctiles con pantallas LCD fáciles de leer para la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo. Ofrece resultados precisos y repetibles cada vez, y es visible de una mesa de laboratorio a otra. El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, si se programa a un límite definido por el usuario, apagará la unidad cuando el tiempo llegue a cero. La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Aplicaciones: Tinción y decoloración de geles, procedimientos de hibridación, técnicas de hematología e inmunotransferencia
Certifications
CE
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
De 1 a 15° (ajustable en incrementos de 1°) | |
De 1 a 50 rpm | |
De 5 °C a 40 °C | |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | |
415 x 293 x 142 mm | |
Alfombrilla de caucho con pocillos; 6 tiras para asegurar los tubos | |
2 años |
4,5 kg | |
100/240 V | |
CE | |
Plataforma de aluminio | |
LED | |
De 1 s a 9999 min |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Videos
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August ES.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
-
Fisherbrand Open air rocker
Rockers Rotators and Mini Shakers
Tamaño : 4.6 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Agitador de balanceo abierto > Tipo de enchufe: UE, RU, CN; Certificación: CE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido