Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de microplacas con plataformas de 4 puestos
Para aplicaciones de pruebas de ciencias de la vida, inmunoensayos, agitación de placas ELISA, tinción de células para citometría de flujo, agitación de placas en sala fría, alimentos y bebidas, histamina en el queso, vitaminas en la leche
Marca:  Fisherbrand™ 88861024
555.80 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15504070
  • 794.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Abrazaderas para microplacas con cuatro posiciones en plataforma de aluminio
Descripción
Descripción
  • Velocidad de agitación variable: De 150 a 1000 rpm 
  • Colocación rápida y sencilla de cualquier microplaca de profundidad estándar 
  • Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático 
  • La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
  • Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
  • La temperatura de funcionamiento de 5 °C a 40 °C permite su uso en refrigeradores, salas frías y incubadores sin CO2
  • Con capacidad para hasta cuatro microplacas  
  • El temporizador electrónico fácil de usar garantiza una cuenta atrás precisa y la repetibilidad de incubaciones afectadas por el paso del tiempo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2,5 mm (0,1 in)
Exactitud de la velocidad: ± 1 rpm
100/240 V
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
320 x 260 mm
LED
De 0 min a 99 h 59 min
5 kg
De 150 a 1000 rpm
De 5 °C a 40 °C
Plataforma de aluminio
415 x 293 x 143mm
Abrazaderas para microplacas con cuatro posiciones en plataforma de aluminio
Videos
  • Fisherbrand Rockers and Rotators August ES
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Rockers and Rotators August ES.mp4
  • Fisherbrand Rockers and Rotators August
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
  • Fisherbrand microplate shaker
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand microplate shaker
    SDS
    Documentos Certificados
    Ver productos accesorios
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Fisherbrand™ Agitadores de microplacas con plataformas de 4 puestos > Tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China