Learn More
Sartorius Puntas Optifit, recargas
Garantice el ajuste perfecto y el sellado hermético en pipetas Sartorius. Las recargas de puntas Sartorius Optifit favorecen una precisión y reproducibilidad de pipeteo máximas. Las puntas se han fabricado en un entorno de sala limpia certificado con ISO 8, y están disponibles en versiones estériles y sin esterilizar en una gran variedad de volúmenes.
66.25€ - 248.00€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Gris |
Certificaciones/conformidad | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
Desechables | Single-use |
Línea de productos | Optifit™ |
Código de producto | Marca | Código de color | Esterilidad | Volumen (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de color | Esterilidad | Volumen (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12449750
![]() |
Sartorius
790012 |
Gris | No estéril | De 0,1 a 10 μl | Refill Tower |
110.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
13167204
![]() |
Sartorius
790014 |
Gris | No estéril | 0,1 a 10 μL | Bulk in Box |
66.25€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10427312
![]() ![]() |
Sartorius
791202 |
Morado | No estéril | De 50 to 1200 μl | Refill Twin Pack |
123.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
13184554
![]() |
Sartorius
790352 |
Naranja | No estéril | De 5 to 350 μl | Refill Tower |
98.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10620803
![]() |
Sartorius
790202 |
Amarillo | No estéril | 0,5 a 200 μL | Refill Tower |
98.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11542934
![]() ![]() |
Sartorius
791003 |
Azul | Estéril | De 10 a 1000 μl | Refill Pack |
126.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10443802
![]() ![]() |
Sartorius
791002 |
Azul | No estéril | De 10 to 1000 μl | Refill Pack |
112.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10654973
![]() |
Sartorius
780308 |
Verde | No estéril | De 100 to 5000 μl | Bulk in Carton |
248.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15161037
![]() |
Sartorius
LH-780316 |
Rojo | No estéril | De 1000 a 10000 μl | Bulk in Box |
101.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
Descripción
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud- Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
- Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
- Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
- Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus
- Bandejas y puntas codificadas por colores para combinarse fácilmente con micropipetas Sartorius
- Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
- Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
- Los packs de recarga están certificados como sin ADNasa, ARNasa y endotoxinas
- Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
- Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
- Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
- El envase y las puntas son 100 % reciclables o se pueden incinerar
- Disponibles en una amplia gama de formatos de envasado:
- Packs de recarga: envases de pureza certificada y ecológicos
- Torres de recarga: compactas y ecológicas
- Cajas de cartón a granel: cajas a granel económicas–
- El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
- Reutilizables y totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Especificaciones
Sin filtro | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Optifit™ |
Gris | |
Single-use |