Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de compensación automática de temperatura/pH 3 en 1 Orion™ Triode™, cable de 3 m
Utilice la sonda de compensación automática de temperatura/pH 3 en 1 sobre el terreno o en la planta.
Marca:  Thermo Scientific™ 9107WMMD
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10204728
  • 398.99€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice la sonda de compensación automática de temperatura/pH 3 en 1 Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ altamente versátil sobre el terreno o en la planta. La sonda contiene un electrodo relleno de gel de bajo mantenimiento con ATC integrado.
Características:
  • Material: cuerpo epóxico para más resistencia
  • Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
  • Intervalo de temperatura: De 0° a 90 °C
  • Tipo de referencia: Ag/AgCl
  • Junta: Mecha
  • Tiene un sistema de referencia interno de Ag/AgCl, referencia sellada
Recomendado para el uso con:
9107BN y 9107WP = ATC para Orion A/A+ modelos 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720 y 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC para Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star y Versa Star
Dimensiones:
110 x 12 mm, diámetro del tapón: 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
pH/ATC Triode
Dual Star, Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Star
0°C a 80°C
Desde 0 hasta 14
12 mm
Mecha
120 mm
De 32° a 194 °F
BNC impermeable
La sonda de compensación automática de la temperatura/pH 3 en 1 Thermo Scientific Orion 9107BN Triode tiene un electrodo relleno de gel de bajo mantenimiento con ATC integrado.
Epoxi
Sonda de pH/ATC, conector BNC resistente al agua
0,47 in
16 mm
4,7 in
Ag/AgCl
BNC
3 m
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Sonda de compensación automática de temperatura/pH 3 en 1 Orion™ Triode™, cable de 3 m > con cable de 3m
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.