Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Orion™
Restablezca el funcionamiento adecuado del electrodo y prolongue su vida mediante las soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 900022-WA
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Descripción
Restablezca el funcionamiento adecuado del electrodo y prolongue su vida con las soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ en frascos listos para su uso.
Soluciones de limpieza
- Las soluciones se identifican con las letras A, B, C y D, que designan cada una formulación específica
- La solución de limpieza A elimina contaminantes proteínicos, la solución de limpieza B elimina contaminantes bacterianos, la solución de limpieza C realiza una limpieza general y la solución de limpieza D elimina contaminantes grasos y oleosos
- Los frascos de soluciones de limpieza listos para el uso incluyen un vaso de precipitados pequeño para contener la solución y una pipeta de plástico para eliminar la solución de llenado antigua del electrodo
- El kit de soluciones de limpieza de electrodos de pH (900020) incluye un frasco de cada una de las soluciones de limpieza A, B, C y D, un vaso de precipitados y una pipeta
Soluciones de almacenamiento
- La solución de almacenamiento asegura el funcionamiento correcto del electrodo de pH después de un tiempo prolongado de almacenamiento, de un día a otro y entre muestras
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 900021
Número de pieza nuevo: 900021-WA
Número de pieza antiguo: 900022
Número de pieza nuevo: 900022-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
Especificaciones
4 frascos de 60 ml de solución de limpieza B para eliminar bacterias, vaso de precipitados y pipeta | |
Solución de limpieza de electrodos de pH | |
60 mL |
Electrodo de pH | |
Limpieza |
Seguridad y manipulación
- pH Cleaner B
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hypochlorite
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.