Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento C-F-C Oxoid™
El suplemento de C-F-C Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Pseudomonas.
Marca: Thermo Scientific™ SR0103E
128.15 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
El suplemento de C-F-C Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Pseudomonas.
- Añadir a base de agar de pseudomonas, ref. CM0559B
- Cada vial suministra 500 ml de medio.
Especificaciones
Suplemento C-F-C | |
Suplemento | |
Cada vial para 500 ml de medio |
Liofilizado | |
10/paq. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6235704 | Certificado de análisis | 10/03/2025 | SR0103E |
6224774 | Certificado de análisis | 25/02/2025 | SR0103E |
6208049 | Certificado de análisis | 15/01/2025 | SR0103E |
6177501 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | SR0103E |
6168716 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | SR0103E |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Life Sciences Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en productos de ciencias de la vida para avanzar en su investigación e innovación.Promo Code: 24247Expires: 2025-04-30
New Offer Ahorra hasta 52%