Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento C/N Oxoid™
El suplemento de C-N Oxoid se utiliza para el aislamiento de Pseudomonas aeruginosa.
Marca:  Thermo Scientific™ SR0102E
95.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11424179
  • 150.00€ / paquete de 10
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El suplemento de C-N Oxoid se utiliza para el aislamiento de Pseudomonas aeruginosa.
  • Añadir a base de agar de pseudomonas, n.º de cat. CM0559B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Suplemento C/N
Suplemento
Cada vial para 500 ml de medio
Liofilizado
10/paq.
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6226620 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog NumberSR0102E
Número de lote6199408 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog NumberSR0102E
Número de lote6180718 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/11/2024 Catalog NumberSR0102E
Número de lote6150832 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/08/2024 Catalog NumberSR0102E
Número de lote6113179 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog NumberSR0102E
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Suplemento C/N Oxoid™ > 10 viales; para 500 ml de medio