Learn More
Thermo Scientific™ Gelatina bacteriológica Oxoid™
Gelatina bacteriológica Oxoid es un grado bacteriológico especial fácilmente soluble en agua para generar una solución clara sin sulfito ni conservantes.
Marca: Thermo Scientific™ LP0008B
87.78 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Gelatina bacteriológica Oxoid es un grado bacteriológico especial fácilmente soluble en agua para generar una solución clara sin sulfito ni conservantes.
- Gel firme obtenido a partir de 15 % de la solución
Especificaciones
Deshidratada; gelatina bacteriológica; | |
Polvo | |
Bacteriológico de gelatina | |
500 g |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4495732 | Certificado de análisis | 21/03/2025 | LP0008B |
4457178 | Certificado de análisis | 14/10/2024 | LP0008B |
4285929 | Certificado de análisis | 18/01/2024 | LP0008B |
4285929-02 | Certificado de análisis | 18/01/2024 | LP0008B |
4293579-02 | Certificado de análisis | 07/07/2022 | LP0008B |