Learn More
p-Cresol, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10790282
p-Cresol, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10790282
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Código de producto. 10790282
Marca: Thermo Scientific Acros 405740050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-44-5
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002376
Clave InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytolueneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nombre IUPAC 4-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cresol
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 32.0°C to 34.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0340g/mL
Punto de ebullición 202.0°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06,389
Índice Merck 15,2564
Gravedad específica 1.034
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Viscosidad 8 mPa.s (35°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Cristalino sólido o líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468084 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number405741000,405740050,405745000,405740025
Número de loteA0466383 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/10/2024 Catalog Number405741000,405740050,405745000,405740025
Número de loteA0464179 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2024 Catalog Number405741000,405740050,405745000,405740025
Número de loteA0461567 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number405741000,405740050,405745000,405740025
Número de loteA0463185 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2024 Catalog Number405741000,405740050,405745000,405740025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
p-Cresol, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >