Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta serológica Nunc™
Elija opciones de tamaño y embalaje que le permitan avanzar en su investigación con completa confianza. ¿Sabía que ahora ofrecemos nuevas pipetas serológicas que ofrecen mayor calidad y permiten ahorrar costes?
61.90€ - 235.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13450287
|
Thermo Scientific™
170353 |
1 mL | En envase individual, envase separable de papel, con tapón |
235.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13470287
|
Thermo Scientific™
170354 |
2 mL | En envase individual, envase separable de papel, con tapón |
137.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13430287
|
Thermo Scientific™
170355 |
5 mL | En envase individual, envase separable de papel, con tapón |
75.90€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13440287
|
Thermo Scientific™
170356 |
10 mL | En envase individual, envase separable de papel, con tapón |
97.25€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13424776
|
Thermo Scientific™
170357 |
25 ml | En envase individual, envase separable de papel, con tapón |
164.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13420297
|
Thermo Scientific™
170358 |
50 mL | En envase individual, envase separable de papel, con tapón |
231.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13480287
|
Thermo Scientific™
170364 |
1 mL | Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón |
156.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13490287
|
Thermo Scientific™
170365 |
2 mL | Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón |
82.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13410297
|
Thermo Scientific™
170367 |
10 mL | Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón |
87.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13430297
|
Thermo Scientific™
170368 |
25 ml | Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón |
160.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13440297
|
Thermo Scientific™
170369 |
50 mL | Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón |
224.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13460297
|
Thermo Scientific™
170372 |
2 mL | Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón |
72.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13470297
|
Thermo Scientific™
170373 |
5 mL | Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón |
171.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13480297
|
Thermo Scientific™
170374 |
10 mL | Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón |
214.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13490297
|
Thermo Scientific™
170375 |
25 ml | Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón |
114.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13400307
|
Thermo Scientific™
170376 |
50 mL | Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón |
159.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13450297
|
Thermo Scientific™
170371 |
1 mL | Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
13400297
|
Thermo Scientific™
170366 |
5 mL | Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
13460287
|
Thermo Scientific™
170357 |
25 ml | En envase individual, envase separable de papel, con tapón |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15101539
|
Thermo Scientific™
170360 |
5 mL | pipeta corta, en envase individual separable de papel/plástico, con tapón |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15191529
|
Thermo Scientific™
170361 |
10 mL | pipeta corta, en envase individual separable de papel/plástico, con tapón |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Seleccione las opciones de tamaño y envasado necesarias para avanzar en su investigación con total confianza mediante las pipetas serológicas Thermo Scientific™ Nunc™. Estas precisas pipetas de plástico desechables incluyen tapones y están esterilizadas.
Producto alternativo
Pruebe las NUEVAS pipetas serológicas Thermo Scientific Nunc con especificaciones de calidad mejoradas y un precio de venta reducido. Comprar ahora
Características:- Poliestireno 100 % virgen para una claridad máxima
- Con certificación de ausencia de pirógenos
- No citotóxicos
- Las pipetas esterilizadas están irradiadas con rayos γ (gamma) a una dosis homologada para asegurar un nivel garantizado de esterilización de 10-6
- Graduaciones en negrita con marcas de escala de fácil lectura
- Punta antigoteo para garantizar la precisión de la pipeta
- Envasado con codificación cromática para facilitar la clasificación y la selección del tamaño correcto
- Envasadas individualmente, papel/plástico o película de plástico, fácil extracción mediante el desprendimiento o la apertura
- Envasadas a granel para uso frecuente y reducción de residuos de embalajes
- Pipeta Shortie con diseño ergonómico para utilizar bajo campana laminar
Garantía: 90 días
Especificaciones
Poliestireno | |
Estériles |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.